ContactUsLinkComponent
Acide 4-aminobenzoïque
Acide 4-aminobenzoïque
N° de catalogue EHERC10171400
Fournisseur:  EHRENSTORFER
Numéro CAS:  
Acide 4-aminobenzoïque
N° de catalogue EHERC10171400
Fournisseur:  EHRENSTORFER
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    1 g
  • Seq:
    3047
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :137.14 g/mol
Index Merck:13,00422
Point d'ébullition:340 °C (1013 hPa)
Point de fusion:188 °C
Densité:1.45 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Réfrigérateur
EINECS:205-753-0
Numéro CAS:150-13-0
Formule:C₇H₇NO₂
Numéro MDL:MFCD00007894