Acide 4-(diméthylamino)benzoïque
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue MOLE11447701-100G
Marketsource
Fournisseur: Molekula
Acide 4-(diméthylamino)benzoïque
N° de catalogue MOLE11447701-100G
Fournisseur: Molekula
Marketsource
Numéro CAS: 619-84-1
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 4-Dimethylaminobenzoic acid
- Numéro CAS:619-84-1
- Formule:C₉H₁₁NO₂
- Numéro MDL:MFCD00002537
- Poids moléculaire:165.19 g/mol
- Index Merck:13,03259
- Point d'ébullition:297 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:149 °C
- Densité:1,29 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:210-615-8
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 g



