VWR® Traceable®, Digital Thermometer
VWR® Traceable®, Digital Thermometer
−20…+50 °C, ±0,5 °C (0−50)/±1 °C, 0,1 °C, 56×25×110 mm
N° de catalogue 620-1826
Fournisseur:   VWR Collection
VWR® Traceable®, Digital Thermometer
N° de catalogue 620-1826
Fournisseur:  VWR Collection
VWR® Traceable®, Digital Thermometer
VWR® Traceable®, Digital Thermometer
−20…+50 °C, ±0,5 °C (0−50)/±1 °C, 0,1 °C, 56×25×110 mm
Prix
95,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This thermometer accurately monitors temperatures in freezers, refrigerators, incubators and environmental chambers. Bottle and solution insulate the sensor from transient temperature changes. Waterproof, non toxic glycol bottle probe.
  • Affichage numérique facile à lire
  • Températures maximale /minimale et actuelle
W×D×H: 56×25×110 mm
Solution recognised as safe by the FDA.
Certifications: Solution reconnue comme sûre par la FDA. Calibration conforme ISO /IEC 17025, ANSI NCSL Z540-1 et 9001.
Livraison: Livré avec un certificat d'étalonnage Traceable® avec un numéro de série individuel indiquant la traçabilité conforme aux normes NIST, un support en plastique, une bande VELCRO® et un ruban adhésif double face pour un montage mural et une pile à oxyde d'argent de remplacement.
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Plage de mesure:
    −20…+50 °C
  • Résolution:
    0,1 °C
  • l×p×h:
    56×25×110 mm
  • Précision:
    ±0,5 °C (0−50)/±1 °C