Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Acide vanillique ≥99% (par HPLC), poudre jaune pâle
Acide vanillique ≥99% (par HPLC), poudre jaune pâle
Catalog # MOLE32761487-100G
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Acide vanillique ≥99% (par HPLC), poudre jaune pâle
Catalog # MOLE32761487-100G
Supplier:  Molekula
CAS Number:  

Specifications

  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    100 g
  • Seq:
    3401

Specifications

About this item

 :
 :168.15 g/mol
Merck Index:12,10068
Boiling Pt:353 °C (1013 hPa)
Melting Pt:209…212 °C
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:204-466-8
CAS Number:121-34-6
Formula:C₈H₈O₄
MDL Number:MFCD00002551