HPLC Sampling Swabs, Absorbond Large®
HPLC Sampling Swabs, Absorbond Large®
Écorchures de prélèvement sans tensioactifs, PP/PE
Catalog # TEXWTX716
New Product
Irregular Voltage
Supplier:   Texwipe
HPLC Sampling Swabs, Absorbond Large®
Catalog # TEXWTX716
Supplier:  Texwipe
New Product
Irregular Voltage
HPLC Sampling Swabs, Absorbond Large®
HPLC Sampling Swabs, Absorbond Large®
Écorchures de prélèvement sans tensioactifs, PP/PE
Price
1 779,23 €
Log in for availability
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Cette série d'écouvillons est fabriquée 100% en polyester (enchevêtré) non tissé. La structure à liaison thermique complète élimine la contamination par l'adhésif lors de la validation du nettoyage.
  • Double couche de polyester non tissé pour une meilleure capacité d'absorption
  • Polyester enchevêtré pour une utilisation sur les surfaces sensibles
  • Excellente résistance aux produits chimiques traités en salle propre offrant de très faibles niveaux de particules, de résidus non volatils (RNV) et d'ions
  • Manche en PP garantissant qu'aucun contaminant supplémentaire n'est introduit tout en offrant une excellente résistance chimique
  • Autoclavable à la chaleur sèche et à la vapeur
Utilisés lors de la fabrication de principes actifs, excipients, médicaments et produits de biotechnologie.
Caution: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.
Specifications
  • Désignation:
    Écorchures de prélèvement sans tensioactifs
  • Seq:
    2
  • Tige/Tête:
    PP/PE
  • Cat. No.:
    TEXWTX716
  • Longueur de la tige:
    102 mm
  • Largeur de la tige:
    5 mm
  • Longueur de la tête:
    26 mm
  • Largeur de la tête:
    13 mm