Colécalciférol
100 mg, 1
Fournisseur: Merck
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Vitamin D3, Colecalciferol
- Numéro CAS:67-97-0
- Formule:C₂₇H₄₄O
- Numéro MDL:MFCD00078131
- Poids moléculaire:384.65 g/mol
- EINECS:200-673-2
- UN:2811
- ADR:6.1,II
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:1
- Info cdt:100 mg