ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Organique, Méthyle méthacrylate (monomère) 1.000 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Étalon de référence Organique, Méthyle méthacrylate (monomère) 1.000 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Catalog # 40439.
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Étalon de référence Organique, Méthyle méthacrylate (monomère) 1.000 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Catalog # 40439.
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    1
  • N ° CAS.:
    80-62-6
  • Désignation:
    Méthyle méthacrylate (monomère) 1.000 µg/ml en solution dans le méthanol
  • Formula:
    C₅H₈O₂
  • Désignation:
    Methyl methacrylate (monomer)