Dapsone, Supelco®
Dapsone, Supelco®
Flacon verre pour solides, 250 mg
N° de catalogue 46158-250MG
Irritant
Fournisseur:   Merck
Dapsone, Supelco®
N° de catalogue 46158-250MG
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  80-08-0
Dapsone, Supelco®
Dapsone, Supelco®
Flacon verre pour solides, 250 mg
Numéro CAS:  80-08-0
Prix
48,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Synonymes:  4,4'-sulphonyldianiline, 4,4'-Diamino diphenyl sulphone, 4-[(4-Aminophenyl)sulphonyl]aniline, DDS, 4,4'-Sulphonyldianiline, 1-Amino-4-((4-aminophenyl)sulphonyl)benzene, 4-Aminophenyl sulphone
  • Numéro CAS:80-08-0
  • Formule:C₁₂H₁₂N₂O₂S
  • Numéro MDL:MFCD00007887
  • Poids moléculaire:248.31 g/mol
  •  :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
  • EINECS:201-248-4
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    250 mg