Colécalciférol
Glass bottle for solids, 1 g
N° de catalogue SERA38340.01
Marketsource
Fournisseur: Serva
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Vitamin D3, Colecalciferol
- Numéro CAS:67-97-0
- Formule:C₂₇H₄₄O
- Numéro MDL:MFCD00078131
- Poids moléculaire:384.65 g/mol
- EINECS:200-673-2
- UN:2811
- ADR:6.1,II
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:1 g