Dapsone
Dapsone
Glass bottle for solids, 500 g
N° de catalogue MOLEM87192589
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
Dapsone
N° de catalogue MOLEM87192589
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  80-08-0
Dapsone
Glass bottle for solids, 500 g
Numéro CAS:  80-08-0
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymes:  4,4'-sulphonyldianiline, 4,4'-Diamino diphenyl sulphone, 4-[(4-Aminophenyl)sulphonyl]aniline, DDS, 4,4'-Sulphonyldianiline, 1-Amino-4-((4-aminophenyl)sulphonyl)benzene, 4-Aminophenyl sulphone
  • Numéro CAS:80-08-0
  • Formule:C₁₂H₁₂N₂O₂S
  • Numéro MDL:MFCD00007887
  • Poids moléculaire:248.31 g/mol
  • EINECS:201-248-4
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    500 g