tri-Calcium dicitrate
25 kg
N° de catalogue LOHM162423.9025
Fournisseur: LOHMANN
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Calcium citrate tribasic
- Numéro CAS:813-94-5
- Formule:C₁₂H₁₀Ca₃O₁₄
- Poids moléculaire:498.44
- EINECS:212-391-7
Spécifications
Spécifications
- Cdt:25 kg
- Cat. No.:LOHM162423.9025
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



