Étalon de référence Organique, 1,3-Butadiène 200 µg/ml en solution dans le méthanol
Catalog # EHERYA10860500ME
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:106-99-0
- Désignation:1,3-Butadiène 200 µg/ml en solution dans le méthanol
- Formula:C₄H₆
- Désignation:1,3-Butadiene