Étalon de référence Organique, m-Xylène 100 µg/ml en solution dans le méthanol
N° de catalogue EHERXA17945100ME
Fournisseur: EHRENSTORFER
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:108-38-3
- Désignation:m-Xylène 100 µg/ml en solution dans le méthanol
- Formula:C₈H₁₀
- Désignation:m-Xylene