ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Organique, (S)-(-)-Nicotine 100 µg/ml en solution dans le méthanol
Étalon de référence Organique, (S)-(-)-Nicotine 100 µg/ml en solution dans le méthanol
Catalog # EHERXA15520000ME
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Étalon de référence Organique, (S)-(-)-Nicotine 100 µg/ml en solution dans le méthanol
Catalog # EHERXA15520000ME
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 mL
  • N ° CAS.:
    54-11-5
  • Désignation:
    (S)-(-)-Nicotine 100 µg/ml en solution dans le méthanol
  • Formula:
    C₁₀H₁₄N₂
  • Désignation:
    (S)-(-)-Nicotine