Étalon de référence Organique, 2-Chloro-1,1,1-trifluoroéthane 100 µg/ml en solution dans le méthanol
Catalog # EHERXA11534000ME
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:75-88-7
- Désignation:2-Chloro-1,1,1-trifluoroéthane 100 µg/ml en solution dans le méthanol
- Formula:C₂H₂ClF₃
- Désignation:2-Chloro-1,1,1-trifluoroethane