Étalon de référence Organique, (S)-(-)-Nicotine 10 µg/ml en solution dans le méthanol
N° de catalogue EHERL15520000ME
Fournisseur: EHRENSTORFER
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:10 mL
- N ° CAS.:54-11-5
- Désignation:(S)-(-)-Nicotine 10 µg/ml en solution dans le méthanol
- Formula:C₁₀H₁₄N₂
- Désignation:(S)-(-)-Nicotine