Colécalciférol
Colécalciférol
Flacon verre pour solides, 500 mg
N° de catalogue EDQMC2100000
Fournisseur:   EDQM
Colécalciférol
N° de catalogue EDQMC2100000
Fournisseur:  EDQM
Numéro CAS:  67-97-0
Colécalciférol
Flacon verre pour solides, 500 mg
Numéro CAS:  67-97-0
Prix
270,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 260 mg
Product Details & Documents
Synonymes:  Vitamin D3, Colecalciferol
  • Numéro CAS:67-97-0
  • Formule:C₂₇H₄₄O
  • Numéro MDL:MFCD00078131
  • Poids moléculaire:384.65 g/mol
  • EINECS:200-673-2
  • UN:2811
  • ADR:6.1,II
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    500 mg