Flacons à col étroit, ronds, avec filetage, DURAN®
SCOT238356656
- Ø ext.:139 mm
- Filetage:GL 45 H
- Capacité:2500 ml
- Hauteur:283 mm
- Cdt:1
Soda-lime glass, amber.
- Thermal shock resistance 30 K
- Maximum temperature usage +100 °C
- Hydrolytic class 3
Complete with pouring ring and dust cover cup.