ContactUsLinkComponent
Flacons, col large, carrés, avec bouchon à vis, Nalgene®
Flacons, col large, carrés, avec bouchon à vis, Nalgene®
Catalog # NALG312110-0008
   Low Manufacturing Impact
undefined
Flacons, col large, carrés, avec bouchon à vis, Nalgene®
Catalog # NALG312110-0008
   Low Manufacturing Impact
Specifications
  • Avec bouchon:
    Oui
  • Matériau du capuchon:
    PP
  • Filetage:
    43 mm
  • Capacité:
    250 ml
  • Couleur:
    naturel
  • Matière:
    PPCO
  • Seq:
    03
  • l×p×h:
    61×61×116 mm
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
  • Certification environnementale:
    NAR Certificate of Retirement
  • Couleur bouchon:
    naturel
  • Ø int. col:
    33 mm
  • Cdt:
    250
  • Couleur du flacon:
    Natural translucent
Specifications
About this item
Wide mouth bottles made of PPCO with uniform walls which is resistant to splitting or puncturing.
  • Good chemical and temperature resistance
  • Wide mouth for easy filling and pouring
  • Leakproof, linerless polypropylene caps
Bottles are autoclavable.
Certifications: Compliance with ISO 13485:2003; 21CFR177.1520 and USP Class VI.
Delivery information: Bottles are supplied with PP linerless closures.