Microplates, 1536-well
Microplaque HTS, plaque 1536 puits avec inserts en verre fixés, chimiquement inerte, 50 µl
N° de catalogue 391-1972
Fournisseur: HIRSCHMANN
Aller à :
Product Details & Documents
Microtitration plate, made from PP, with fixed glass inserts.
- High purity and chemically inert
- 1536 wells
- Translucent plastic cover included in standard scope of delivery
Plate dimensions: 124×81 mm
Spécifications
- Désignation:Microplaque HTS, plaque 1536 puits avec inserts en verre fixés, chimiquement inerte
- Volume puits:50 µl