Bonnets bouffants, KLEENGUARD* A10
Catalog # KIMB82600
Supplier: KIMBERLY CLARK
Specifications
- Applications des tenues:Alimentaire
- Couleur:blanc
- Cdt:1.000
Specifications
About this item
Cette charlotte à usage unique est conçue pour maintenir les cheveux en place et réduire le risque de contamination lors de la réalisation de travaux légers.
- Matière légère à faible peluchage
- Avec bande élastique pour un ajustement optimal
Les charlottes KLEENGUARD* A10 sont en polypropylène Spunbond léger respirant pour assurer fraîcheur et confort aux utilisateurs dans de nombreuses situations de travail, des entreprises de transformation des produits alimentaires aux locaux de fabrication.
Certifications: Cat. I