Stopcocks for desiccators
Robinet à pointeau, PTFE, taille de joint mâle 24/29, ouverture 0-4 mm, NOVUS
N° de catalogue BRND82415
Fournisseur: Brand
Aller à :
Product Details & Documents
Stopcocks made of borosilicate glass 3.3 are suitable for Novus desiccators with lid socket.
- Lateral venting helps to reduce turbulence
- Nozzle with outer Ø 10 mm
Spécifications
- Pour:NOVUS
- Désignation:Robinet à pointeau, PTFE, taille de joint mâle 24/29, ouverture 0-4 mm