Fiole à échantillons pour COULTER COUNTER®
Catalog # BRND722055
Supplier: Brand
Specifications
- Avec bouchon:Oui
- Ø×h:32×56 mm
- Capacité:20,00 ml
- Couleur:transparent
- Environmentally Preferable:
- Cdt:1.000
Specifications
About this item
En PS, transparent. Couvercle en PE