ContactUsLinkComponent
Ruban à usage général, 924, Scotch® ATG
Ruban à usage général, 924, Scotch® ATG
N° de catalogue MMMA9241955
Fournisseur:  3M
undefined
Ruban à usage général, 924, Scotch® ATG
N° de catalogue MMMA9241955
Fournisseur:  3M
Spécifications
  • Largeur:
    19,0 mm
  • Désignation:
    Ruban adhésif, usage général, composé d'un système adhésif acrylique sensible à la pression
  • Cdt:
    12 Roll
Spécifications
À propos de cet article
Adhésif acrylique sur revêtement de papier kraft densifié. Ruban à transfert d'adhésif à usage général.
  • Permet de faire adhérer de nombreux types de matériaux, similaires ou non, tels que les métaux, le verre, le bois, les papiers, les peintures et de nombreux plastiques
Longueur : 55,0 m.
Couleur : Transparent.