Vortex mixers, lab dancer
Vortex mixers, lab dancer
Fournisseur:   IKA
Vortex mixers, lab dancer
Fournisseur:  IKA
Certificats
Vortex mixers, lab dancer
1 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
  • Catalog No:
  • 444-0020
  • 442-0021
  • 444-0664
  • Modèle:
  • lab dancer
  • lab dancer
  • lab dancer
  • Mouvement d'agitation:
  • Orbital
  • Orbital
  • Orbital
  • Orbit:
  • 4,5 mm
  • 4,5 mm
  • 4,5 mm
  • Gamme de vitesse:
  • 2800 min⁻¹ fixed
  • 2800 min⁻¹ fixed
  • 2800 min⁻¹ fixed
  • Capacité max.:
  • 0,1 kg, including attachment
  • 0,1 kg, including attachment
  • 0,1 kg, including attachment
  • Puissance d'entrée/sortie du moteur:
  • 1,2/0,8 W
  • 1,2/0,8 W
  • 1,2/0,8 W
  • Ø×H:
  • 100×70 mm
  • 100×70 mm
  • 100×70 mm
  • Volume de mélange max.:
  • 50 ml
  • 50 ml
  • 50 ml
  • Ø max. des tubes (mm):
  • 30 mm
  • 30 mm
  • 30 mm
  • Poids:
  • 0,55 kg
  • 0,55 kg
  • 0,55 kg
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • Vortex mixer, lab dancer, EU-plug
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 261,00 €
    261,00 €
    1 * 1 ST
       261,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    444-0020
    Modèle
    lab dancer
    Mouvement d'agitation
    Orbital
    Orbit
    4,5 mm
    Gamme de vitesse
    2800 min⁻¹ fixed
    Capacité max.
    0,1 kg, including attachment
    Puissance d'entrée/sortie du moteur
    1,2/0,8 W
    Ø×H
    100×70 mm
    Volume de mélange max.
    50 ml
    Ø max. des tubes (mm)
    30 mm
    Poids
    0,55 kg
  • Vortex mixer, lab dancer, UK-plug
    Arrêté
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    442-0021
    Modèle
    lab dancer
    Mouvement d'agitation
    Orbital
    Orbit
    4,5 mm
    Gamme de vitesse
    2800 min⁻¹ fixed
    Capacité max.
    0,1 kg, including attachment
    Puissance d'entrée/sortie du moteur
    1,2/0,8 W
    Ø×H
    100×70 mm
    Volume de mélange max.
    50 ml
    Ø max. des tubes (mm)
    30 mm
    Poids
    0,55 kg
  • Vortex mixer, lab dancer, CH-plug
    Arrêté
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    444-0664
    Modèle
    lab dancer
    Mouvement d'agitation
    Orbital
    Orbit
    4,5 mm
    Gamme de vitesse
    2800 min⁻¹ fixed
    Capacité max.
    0,1 kg, including attachment
    Puissance d'entrée/sortie du moteur
    1,2/0,8 W
    Ø×H
    100×70 mm
    Volume de mélange max.
    50 ml
    Ø max. des tubes (mm)
    30 mm
    Poids
    0,55 kg