Lunettes de sécurité pour casques, Lunettes intégrées au casque 3M™
Catalog # MMMAV6B
Supplier: 3M
Specifications
- Type:Anti-UV, anti- charge, anti-rayures
- Couleur:noir
- Désignation:Lunettes intégrées pour les casques Peltor™
- Seq:01
- Oculaires:Grey
- Cdt:1
Specifications
About this item
3M™ Integrated Eyewear V6B have a clear lens and are easy to attach to the headband of 3M™ Safety helmets. The unique design allows the glasses to slide easily between the helmet shell and headband.
- Les lunettes se fixent facilement au bandeau des casques de sécurité 3M™ pour la protection des yeux
- S'adapte parfaitement aux joues du porteur, offrant une excellente protection contre les particules et la poussière
- Le revêtement de lentille durable aide à minimiser les dommages physiques et chimiques
- Facile à régler pour un bon ajustement
Certifications: EN 166; (EN 172)