Agitateur magnétique, ESP
N° de catalogue 442-1118
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Spécifications
- Désignation:Agitateur magnétique, ESP, prise EU
- Gamme de vitesse:up to 1100 min⁻¹
- L×P×H:160×230×33 mm
- Capacité de mélange max. H₂O:5 L
- Matériau de la plaque:Technopolymer
- Consommation électrique:5 W
- Poids:0,9 kg
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Agitateur magnétique ultraplat, sans composants mécaniques mobiles.
- Système d'agitation réglable contrôlé par microprocesseur
- Le démarrage en douceur permet une progression optimale de la vitesse d'agitation
- Plaque et boîtier en matériaux résistants aux produits chimiques