Mélangeur vortex, VORTEX 1
VORTEX 1, prise EU/UK/CH
N° de catalogue 444-0665
Fournisseur: IKA
Aller à :
Product Details & Documents
Agitateur pour tubes à essais avec fonction tactile et variation de vitesse en continu de 1000 à 2800 min⁻¹. Idéal pour mélanger de petits échantillons. La partie supérieure et le support pour tubes à essais sont en plastique inerte, le bas de l'unité est enduit de zinc moulé sous pression.
- Petit, compact et fiable
- Conçu pour de petits conteneurs jusqu'à 30 mm Ø, tels que des tubes à essai et tubes à centrifuger
- Excellente action de mélange
Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 40
Livraison: fourni avec bloc d'alimentation 12 V.
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Désignation:VORTEX 1, prise EU/UK/CH
- Seq:01
- Capacité max.:0,1 kg (adaptateur inclus); 100 ml
- Cat. No.:444-0665
- Poids:0,55 kg
- Orbit:4,5 mm
- Gamme de vitesse:1000 - 2800 min⁻¹
- Mouvement d'agitation:Orbital
- L×P×H:95×110×70 mm
- Puissance d'entrée/sortie du moteur:1,2/0,8 W
- Modèle:VORTEX 1