2,2,4-Triméthylpentane, anydre (max. 0,01% H₂O) ≥99%, GPR RECTAPUR® pour la synthèse
:540-84-1
:
:(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
:MFCD00008943
:114.23 g/mol
:13,05212
:99,2 °C (1013 hPa)
:–107 °C
:0,692 g/cm³ (20 °C)
:–12 °C
:208-759-1
:1262
:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
:Température ambiante
- Assay:Min. 99 %
- IR Spectrum:Passes test
- Density (20/4):0.690 - 0.695
- Free acidity:Max. 0.0004 meq/g
- Evaporation residue:Max. 50 ppm
- Water:Max. 100 ppm
Frequently Bought Together