2,2,4-Triméthylpentane 99.5%, Testé par ECD pour l'analyse des pesticides pour l'analyse des résidus
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:540-84-1
:
Formule:(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Numéro MDL:MFCD00008943
:114.23 g/mol
Index Merck:13,05212
Point d'ébullition:99,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion:–107 °C
Densité:0,69 g/cm³
Point d'éclair:–12 °C
EINECS:208-759-1
UN:1262
ADR:3,II
:GHS07
:GHS08
:GHS09
:GHS02
Température de stockage:Température ambiante
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.01 % (Coulometric)
- GC:≥99.5 %
- Color scale:≤10 APHA
- GC/ECD (as lindane):≤5 ng/l
- Residue after evaporation:≤0.0005 %
- Acidity (CH3COOH):≤0.003 %