ContactUsLinkComponent
Isocyanate de tert-butyle
  MOLEM21858533
 :  Molekula
 :  
Isocyanate de tert-butyle
  MOLEM21858533
 :  Molekula
 :  
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    25 g
  • Seq:
    3308
 :
 :99.13 g/mol
 :85 °C (1013 hPa)
 :< –25 °C
 :0,8359 g/cm³ (20 °C)
 :Réfrigérateur
 :216-544-9
 :2484
 :6.1,I
 :1609-86-5
 :C₅H₉NO
 :MFCD00002035