ContactUsLinkComponent
Poires à pipeter
  BRND25400
 :  Brand
undefined
Poires à pipeter
  BRND25400
 :  Brand
  • Désignation:
    Poire à pipeter, modèle rabattable, pour pipettes de 100 ml maximum
  • Cdt:
    1
Poires à pipeter de couleur rouge avec deux ou trois vannes.
  • Modèle standard et universel : trois vannes (vanne A : purger l'air ; vanne S : remplissage ; vanne E : distribution)
  • Modèle rabattable : deux vannes (remplissage/distribution) ; purge de l'air à travers une vanne automatique
Les modèles universel et rabattable peuvent être utilisés pour des pipettes de 100 ml maximum ; le modèle standard peut être utilisé pour des pipettes de 10 ml maximum.