n-Pentane ≥99% (par GC), CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™
: Pentane
:109-66-0
:
:H₃C(CH₂)₃CH₃
:MFCD00009498
:36…37 °C
:–131 °C
:0.631 g/cm³ (15 °C)
:72.15 g/mol
:<–35 °C
:Température ambiante
:1265
:3 II
:13,07193
:203-692-4
:01-2119459286-30
:GHS07
:GHS08
:GHS02
:GHS09
- Environmentally Preferable:
- Assay (GC):Min. 99 %
- Non-volatile matter:Max. 0.0005 %
- Water (Karl Fischer):Max. 0.01 %
- Suitability for residue analysis:Max. 5 ng/l
- Explosion Limit:~8.3 %
- Autoignition Temperature:500 °F
Frequently Bought Together