n-Octane ≥95%, TECHNICAL
N° de catalogue 26024.292
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:Min. 95 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:114.23 g/mol
Index Merck:13,06782
Point d'ébullition:126 °C (1013 hPa)
Point de fusion:–57 °C
Densité:0.703 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:8 °C
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:203-892-1
UN:1262
ADR:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
Numéro CAS:111-65-9
Formule:H₃C(CH₂)₆CH₃
Numéro MDL:MFCD00009556