Hexane (mélange d'isomères), TECHNICAL
Hexane (mélange d'isomères), TECHNICAL
Inflammable
Santé
Toxique
Environnement
Fournisseur:   VWR Chemicals
Hexane (mélange d'isomères), TECHNICAL
Fournisseur:  VWR Chemicals
Certificats
Hexane (mélange d'isomères), TECHNICAL
5 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  Hexanes, Isohexane
  • Numéro CAS:110-54-3
  • Formule:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • Numéro MDL:MFCD02179311
  • Poids moléculaire:86.18 g/mol
  • Index Merck:13,04712
  • Point d'ébullition:68…70 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–95 °C
  • Densité:0,66 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:–22 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-777-6
  • UN:1208
  • ADR:3,II
Spécifications de la famille de produits
Résultats des tests de spécification
  • Boiling point:
    63 - 69 °C
  • Evaporation residue:
    Max. 20 ppm