Xylène (mélange d'isomères) ≥98.5% (par GC), AR® ACS pour histologie, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: MACRON AVANTOR BRAND
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:1330-20-7
:
Formule:C₆H₄(CH₃)₂
Numéro MDL:MFCD00077264
:106.17 g/mol
Index Merck:13,10136
Point d'ébullition:140 °C (1013 hPa)
Point de fusion:–34 °C
Densité:0.86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:29 °C
EINECS:215-535-7
UN:1307
ADR:3,III
:GHS02
:GHS07
:GHS08
:GHS09
Température de stockage:Température ambiante
Résultats des tests de spécification
- Meets ACS Reagent Chemical Requirements:—
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:—
- ACS - Assay (m,p,o-xylenes and ethylbenzene) (by GC):≥98.5 %
- ACS - Color (APHA):≤10
- ACS - Ethylbenzene (C₆H₅C₂H₅):≤25 %
- ACS - Particulate Contamination:Passes Test
- ACS - Residue after Evaporation:≤0.002 %
- ACS - Substances Darkened by H₂SO₄:Passes Test
- ACS - Sulfur Compounds (as S):≤0.0005 %
- ACS - Water (H₂O):≤0.02 %
- Appearance (clear, colorless liquid):—