n-Hexane, extra sec sur tamis moléculaire 97%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:110-54-3
:92112-69-1
Formule:H₃C(CH₂)₄CH₃
Numéro MDL:MFCD00009520
:86.18 g/mol
Index Merck:13,04712
Point d'ébullition:69 °C (760 mmHg)
Point de fusion:–95 °C
Densité:0,659 g/cm³
Point d'éclair:–22 °C
EINECS:203-777-6
UN:1208
ADR:3,II
:GHS07
:GHS08
:GHS09
:GHS02
Température de stockage:Température ambiante
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.005 % (Coulometric)
- GC:≥96.0 %
Résultats des tests de spécification
Informations associées
Frequently Bought Together