ContactUsLinkComponent
n-Hexane 97% pour utilisation électronique (MOS) sans résidu
Irritant
Santé
Environnement
Inflammable
n-Hexane 97% pour utilisation électronique (MOS) sans résidu
Catalog # ACRO327890010
Numéro CAS:  
undefined
Irritant
Santé
Environnement
Inflammable
n-Hexane 97% pour utilisation électronique (MOS) sans résidu
Catalog # ACRO327890010
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Water:
    ≤0.01 % (Coulometric)
  • GC:
    ≥96 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.0005 %
  • Acidity:
    ≤0.002 %
  • Chloride (Cl):
    ≤2 ppm
  • Arsenic (As):
    ≤10 ppb
  • Barium (Ba):
    ≤20 ppb
  • Copper (Cu):
    ≤10 ppb
  • Iron (Fe):
    ≤50 ppb
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤1 ppm
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :86.18 g/mol
Index Merck:13,04712
Point d'ébullition:69 °C (1013 hPa)
Point de fusion:–95 °C
Densité:0,659 g/cm³
Point d'éclair:–22 °C
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:203-777-6
UN:1208
ADR:3,II
 :GHS07
 :GHS08
 :GHS09
 :GHS02
Numéro CAS:110-54-3
 :92112-69-1
Formule:H₃C(CH₂)₄CH₃
Numéro MDL:MFCD00009520