ContactUsLinkComponent
n-Hexane 95% pour l'analyse des résidus, pour analyse de traces d'hydrocarbures polyaromatiques
Irritant
Santé
Environnement
Inflammable
n-Hexane 95% pour l'analyse des résidus, pour analyse de traces d'hydrocarbures polyaromatiques
Certificats
undefined
Irritant
Santé
Environnement
Inflammable
n-Hexane 95% pour l'analyse des résidus, pour analyse de traces d'hydrocarbures polyaromatiques
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Water:
    ≤0.005 % (Coulometric)
  • GC:
    ≥95 %
  • UV:
    at 200 nm A: ≤0.602
  • Color scale:
    ≤5 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.0002 %
  • Acidity (CH3COOH):
    ≤0.001 %
Résultats des tests de spécification
Informations associées
Frequently Bought Together