n-Hexane 95%, testé par ECD sans halocarbones pour l'analyse des résidus
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:110-54-3
:92112-69-1
Formule:H₃C(CH₂)₄CH₃
Numéro MDL:MFCD00009520
:86.18 g/mol
Index Merck:13,04712
Point d'ébullition:69 °C (1013 hPa)
Point de fusion:–95 °C
Densité:0,659 g/cm³
Point d'éclair:–22 °C
EINECS:203-777-6
UN:1208
ADR:3,II
:GHS07
:GHS08
:GHS09
:GHS02
Température de stockage:Température ambiante
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.005 % (Coulometric)
- GC:≥94 %
- UV:at 200 nm A: ≤0.602
- Color scale:≤5 APHA
- Residue after evaporation:≤0.0002 %
- Acidity (CH3COOH):≤0.001 %