Hexane (mélange d'isomères), technical
: Hexanes, Isohexane
- :92112-69-1
- :H₃C(CH₂)₄CH₃
- :MFCD00009520
- :86.18 g/mol
- :69 °C
- :–95 °C
- :0,659 g/cm³
- :–22 °C
- :Température ambiante
- :295-570-2
- :1208
- :3,II
- :01-2119484651-34
: Hexanes, Isohexane
- :92112-69-1
- :H₃C(CH₂)₄CH₃
- :MFCD00009520
- :86.18 g/mol
- :69 °C
- :–95 °C
- :0,659 g/cm³
- :–22 °C
- :Température ambiante
- :295-570-2
- :1208
- :3,II
- :01-2119484651-34
Documents
ACRO21059
SDS
- Appearance:Clear liquid
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.002 %
Product Family Options
- Type de conditionnementCdt