n-Hexadécane, TECHNICAL
Flacon Verre, 250 mL
N° de catalogue 24556.230
Santé
Fournisseur:   VWR Chemicals
n-Hexadécane, TECHNICAL
N° de catalogue 24556.230
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  544-76-3
n-Hexadécane, TECHNICAL
n-Hexadécane, TECHNICAL
Flacon Verre, 250 mL
Numéro CAS:  544-76-3
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Hexadecane, Cetane
  • Numéro CAS:544-76-3
  • Formule:H₃C(CH₂)₁₄CH₃
  • Numéro MDL:MFCD00008998
  • Poids moléculaire:226.45 g/mol
  • Point d'ébullition:287 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:18 °C
  • Densité:0,77331 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:135 °C (coupe fermée)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:208-878-9
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Identification:
    Conforme
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    250 mL
Spécifications