n-Hexadécane ≥95%
n-Hexadécane ≥95%
Santé
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
n-Hexadécane ≥95%
Certificats
n-Hexadécane ≥95%
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Purity: 95%
CAS No.: 544-76-3
Molecular Formula: CH3(CH2)14CH3
Formula Weight: 226.45
Flash Point: 135°(275°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.773
Refractive Index: 1.4345
Appearance: Colourless
Melting Point: 18°
Boiling Point: 287°
Solubility: Soluble in ethanol
Beilstein Reference: 1736592
MDL No.: MFCD00008998
Standard for rating diesel-fuel ignition qualities
Synonymes:  Hexadecane, Cetane
  • Numéro CAS:544-76-3
  • Formule:H₃C(CH₂)₁₄CH₃
  • Numéro MDL:MFCD00008998
  • Poids moléculaire:226.45 g/mol
  • Point d'ébullition:287 °C
  • Point de fusion:18 °C
  • Densité:0,773
  • Point d'éclair:135 °C (275 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:208-878-9