n-Heptane 99+% pour l'analyse des résidus, pour analyse de traces d'hydrocarbures polyaromatiques
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:142-82-5
:
Formule:H₃C(CH₂)₅CH₃
Numéro MDL:MFCD00009544
:100.20 g/mol
Index Merck:13,04679
Point d'ébullition:98,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion:–91 °C
Densité:0,683 g/cm³
Point d'éclair:–4 °C
EINECS:205-563-8
UN:1206
ADR:3,II
:GHS07
:GHS08
:GHS09
:GHS02
Température de stockage:Température ambiante
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.001 % (Coulometric)
- GC:≥99 %
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.0003 %
- Acidity:≤0.002 %