ContactUsLinkComponent
1-Hexadécanethiol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Catalog # 8.22063.0250
Supplier:  Merck
CAS Number:  
1-Hexadécanethiol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Catalog # 8.22063.0250
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    250 mL
  • Seq:
    2590
Specifications
Specification Test Results
  • Solubility:
    (20 °C) insoluble
  • Melting Point:
    18 - 20 °C
  • Molar Mass:
    258.5 g/mol
  • Boiling Point:
    185 - 190 °C (9 hPa)
  • Vapor Pressure:
     - 0.1 hPa (20 °C)
  • Flash Point:
    102 °C
  • Refractive Index:
    1.462 (20 °C, 589 nm)
  • Density:
    0.85 g/cm3 (20 °C)
  • Ignition Point:
    260 °C
Specification Test Results
About this item
 :
 :258.51 g/mol
Boiling Pt:335 °C (1013 hPa)
Melting Pt:18…20 °C
Density:0.8556 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:99 °C
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:220-846-6
UN:3334
ADR:9,
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
CAS Number:2917-26-2
Formula:C₁₆H₃₄S
MDL Number:MFCD00011677