Glycérol
Glycérol
Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue MOLEM63186664
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
Glycérol
N° de catalogue MOLEM63186664
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  56-81-5
Glycérol
Glycérol
Flacon Verre, 1 L
Numéro CAS:  56-81-5
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymes:  1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
  • Numéro CAS:56-81-5
  • Formule:HOCH₂CH(OH)CH₂OH
  • Numéro MDL:MFCD00004722
  • Poids moléculaire:92.09 g/mol
  • Index Merck:13,04497
  • Point d'ébullition:290 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:18,6 °C
  • Densité:1,26 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:177 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-289-5
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
Spécifications