Méthanol
Méthanol
1
N° de catalogue EDQMY0000428
Inflammable
Toxique
Santé
Fournisseur:   EDQM
Méthanol
N° de catalogue EDQMY0000428
Fournisseur:  EDQM
Numéro CAS:  67-56-1
Méthanol
Numéro CAS:  67-56-1
Prix
270,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Synonymes:  Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
  • Numéro CAS:67-56-1
  • Formule:CH₃OH
  • Numéro MDL:MFCD00004595
  • Poids moléculaire:32.04 g/mol
  • Index Merck:13,05984
  • Point d'ébullition:64,6 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–98 °C
  • Densité:0,7918 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:11 °C (coupe fermée)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-659-6
  • UN:1230
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119433307-44
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1