Méthanol ≥99.9%, ULTRA RESI-ANALYZED® pour la chromatographie en phase gazeuse, pour analyse en GC purge and trap, J.T.Baker®
N° de catalogue 9077-02
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Seq:5037
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Certification environnementale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:= 99.9 %
- Assay (CH₃OH) (by GC, corrected for water):≥99.9 %
- Residue after Evaporation:≤1.0 ppm
- Titrable Acid (µeq/g):≤0.3
- Titrable Base (µeq/g):≤0.10
- Water (by KF, coulometric):≤0.08 %
- Volatile Organic Trace Analysis - Below EPA 8260B CRQL:Conforms / Fails
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:32.04 g/mol
Index Merck:13,05984
Point d'ébullition:64.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion:–98 °C
Densité:0.7918 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:11 °C (closed cup)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-659-6
UN:1230
ADR:3,II
:Packaged under inert gas.
REACH:01-2119433307-44
:GHS02
:GHS06
:GHS08
Numéro CAS:67-56-1
Formule:CH₃OH
Numéro MDL:MFCD00004595