Ether diéthylique
Ether diéthylique
Inflammable
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Ether diéthylique
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Certificats
Ether diéthylique
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
  • Numéro CAS:60-29-7
  • Formule:(CH₃CH₂)₂O
  • Numéro MDL:MFCD00011646
  • Poids moléculaire:74.12 g/mol
  • Index Merck:12,03852
  • Point d'ébullition:35 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–123 °C
  • Densité:0,7135 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:–40 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-467-2
  • UN:1155
  • ADR:3,I
  • REACH:01-2119535785-29
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon Verre
    1 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 L
    1 * 1 L
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 L
    1 * 5 L
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • 35 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 35 L
    1 * 35 L
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource