Ether diéthylique, anhydre (max. 0,005% H₂O) ≥99.8% stabilisé
83671.230
:
- Type de conditionnement:Flacon en verre avec bouchon à septum
- Cdt:250 mL
- Seq:2590
- Titre (calculé sur anhydre):Min. 99,8 %
- Acidité:Max. 0,0005 meq/g
- Résidu à l'évaporation:Max. 0,0003 %
- Eau:Max. 0,0050 %
:60-29-7
:
:(CH₃CH₂)₂O
:MFCD00011646
:74.12 g/mol
:12,03852
:35 °C (1013 hPa)
:–123 °C
:0,7135 g/cm³ (20 °C)
:Température ambiante
:3,I
:Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
:–40 °C
:stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol 7-10 ppm
:200-467-2
:1155
:01-2119535785-29
:GHS02
:GHS07